Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PK136, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes were stained with FITC Anti-mouse CD3e.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone PK136, from mouse, PerCP-Cy5.5 | description clone PK136, from mouse, Allophycocyanin conjugate | description clone PK136, from mouse, FITC conjugate | description clone PK136, from mouse, redFluor® 710 |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information mouse ... Klrb1C(17059) | Gene Information mouse ... Klrb1C(17059) | Gene Information mouse ... Klrb1C(17059) | Gene Information mouse ... Klrb1C(17059) |
| conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate redFluor® 710 |
| clone PK136, monoclonal | clone PK136, monoclonal | clone PK136, monoclonal | clone PK136, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?