Przejdź do
MABF151C
Przeciwciało przeciwko mysiemu IFN gamma, APC, klon XMG1.2
clone XMG1.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
XMG1.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
General description
Przeciwciało XMG1.2 jest specyficzne dla mysiego interferonu-gamma (IFN-g), cytokiny typu II o masie 20 kDa, znanej ze swojej kluczowej roli w ochronie przed patogenami bakteryjnymi lub wirusowymi oraz ze swoich właściwości przeciwnowotworowych. IFN-g jest wydzielany przez kilka typów komórek odpornościowych, co pozwala cytokinie modulować odporność wrodzoną, gdy jest wydzielany przez komórki NK i NKT, oraz funkcjonować we wspieraniu odporności adaptacyjnej, gdy jest wydzielany przez komórki Th1 i CD8+ T (CTL). Przeciwciało XMG1.2 nadaje się do wykrywania wewnątrzkomórkowego białka IFN-g, np. za pomocą cytometrii przepływowej, a także do analizy ilościowej wydzielanego białka za pomocą testu ELISA, w połączeniu z odpowiednim przeciwciałem drugorzędowym. Klon ten jest również szeroko stosowany do neutralizacji aktywności funkcjonalnej IFN-g w różnych testach.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne przeciwko mysiemu IFN gamma, APC, klon XMG1.2, nr kat. Nr kat. MABF1515 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania IFN gamma.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IFN gamma in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1519MABF1520MABF152A
description
clone XMG1.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
description
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
description
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
description
clone XMG1.2, from rat, violetFluor® 450
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
violetFluor® 450
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)