Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
violetFluor® 450
Clone:
XMG1.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
violetFluor® 450
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
General description
Przeciwciało XMG1.2 jest specyficzne dla mysiego interferonu-gamma (IFN-g), cytokiny typu II o masie 20 kDa, znanej ze swojej kluczowej roli w ochronie przed patogenami bakteryjnymi lub wirusowymi oraz ze swoich właściwości przeciwnowotworowych. IFN-g jest wydzielany przez kilka typów komórek odpornościowych, co pozwala cytokinie modulować wrodzoną odporność, gdy jest wydzielany przez komórki NK i NKT, oraz funkcjonować we wspieraniu odporności adaptacyjnej, gdy jest wydzielany przez komórki Th1 i CD8 + T (CTL). Przeciwciało XMG1.2 nadaje się do wykrywania wewnątrzkomórkowego białka IFN-g za pomocą cytometrii przepływowej. Inne formaty mogą być stosowane do analizy ilościowej wydzielanego białka za pomocą testu ELISA w połączeniu z odpowiednim przeciwciałem wychwytującym. Ten klon został zgłoszony do neutralizacji aktywności funkcjonalnej IFN-g w różnych testach (użyj formatu odpowiedniego do testów funkcjonalnych).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Przeciwciało przeciwko mysiemu IFN gamma, violetFluor® 450, klon XMG1.2 jest przeciwciałem przeciwko mysiemu IFN gamma do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IFN gamma, violetFluor® 450 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IFN gamma, violetFluor® 450 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?