Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł |
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
714,00 zł
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
16-10A1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd80(12519)
General description
Application
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD80 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 16-10A1, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate | description clone 16-10A1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian) | description clone 16-10A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone MEM-233, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate PE | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| clone 16-10A1, monoclonal | clone 16-10A1, monoclonal | clone 16-10A1, monoclonal | clone MEM-233, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Cd80(12519) | Gene Information mouse ... Cd80(12519) | Gene Information mouse ... Cd80(12519) | Gene Information human ... CD80(941) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse, canine | species reactivity human |
| biological source hamster (Armenian) | biological source hamster (Armenian) | biological source hamster | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?