Przejdź do
MABF435
Przeciwciało anty-CD45.2 (mysz), APC, klon 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
104, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IP
Citations:
-
1380,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
104, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało 104 reaguje z mysim CD45.2, znanym również jako Ly5.2, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie, CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało 104 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.2 C57BL/6, BALB/c, C58, DBA/1, DBA/2, C3H/He, CBA, 129, A i AKR. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.2 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.1.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD45.2 (mysie), APC, klon 104 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, cytometrii przepływowej i ICC do wykrywania CD45.2.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF598MABF438MABF439
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)