Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F1, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
hamster (Syrian)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
General description
Przeciwciało 2F1 reaguje z mysim KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). Ten homodimeryczny receptor o masie 30-38 kDa może ulegać ekspresji przez aktywowane, dojrzałe komórki NK i efektorowe/pamięciowe limfocyty T, z potencjalnie różnymi rolami w każdym typie komórek. KLRG1 może regulować, w sposób hamujący, rozwój i funkcje efektorowe komórek NK i jest często wymieniany jako marker starzenia lub końcowego różnicowania komórek T. Ligandy dla KLRG1 obejmują członków rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych, w szczególności N-kadherynę, E-kadherynę i R-kadherynę. Interakcje te mogą indukować dwukierunkową, immunosupresyjną sygnalizację zarówno w komórkach z ekspresją KLRG, jak i kadheryn. Niedawno zidentyfikowana rola sygnalizacji KLRG1-Cadherin w organizacji tkanek, np. w angiogenezie serca, rozszerza funkcję tych interakcji poza immunosupresję komórek odpornościowych. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025) Przeciwciało 2F1 może być stosowane jako marker fenotypowy dla KLRG1 u myszy, często w połączeniu z przeciwciałem Anti-Mouse CD127 (klon A7R34), do identyfikacji populacji efektorowych komórek T.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało monoklonalne Golden Syrian Hamster Anti-KLRG1 (mysz), klon 2F1, nr kat. Nr kat. MABF467 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji, cytometrii przepływowej do wykrywania KLRG1.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
M
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne Golden Syrian Hamster w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?