Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

MABS150

Przeciwciało anty-HGK, klon 2H1.1

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg

Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

1500,00 zł

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H1.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-

1500,00 zł


Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


conjugate

unconjugated

Quality Segment

antibody form

purified antibody

clone

2H1.1, monoclonal

purified by

using protein G

species reactivity

mouse, rat

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

western blot: suitable

isotype

IgG2aκ

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

General description

Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu HGK.
~150 kDa obserwowane

Physical form

Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.

Preparation Note

Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.

Analysis Note

Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.

Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HGK in 10 µg of C6 cell lysate.

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
MABC1035MABC1115SAB2103939
description

-

description

clone 2H1.1, from mouse

description

clone 5H1, from mouse

description

affinity isolated antibody

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

species reactivity

mouse, rat

species reactivity

human

species reactivity

human

species reactivity

rat, human, horse, mouse, dog, rabbit, guinea pig, bovine

clone

monoclonal, 2H1.1

clone

2H1.1, monoclonal

clone

5H1, monoclonal

clone

polyclonal

antibody form

purified antibody

antibody form

purified immunoglobulin

antibody form

purified immunoglobulin

antibody form

affinity isolated antibody

UniProt accession no.

O95819

UniProt accession no.

O60565

UniProt accession no.

-

UniProt accession no.

O95819

technique(s)

western blot: suitable

technique(s)

immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable

technique(s)

western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunocytochemistry: suitable

technique(s)

immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów