Przejdź do
MABS1964
Przeciwciało anty-PEG, klon AGP4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
807,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AGP4, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
807,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
clone
AGP4, monoclonal
purified by
ion-exchange chromatography
species reactivity
mouse, all
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
General description
Glikol polietylenowy sprzężony z beta-glukuronidazą E.coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach immunohistochemicznych (Wang, H., et. al. (2012). J Virol. 86(11):6286-302).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach Western Blotting (Ehrlich, G.K., et. al. (2009). J Mol Recognit. 22(2):99-103).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach ELISA (Hao WR et al. (2018). Sci. Rep. 8(1); 4256; Chang, C.J., et. al. (2017). Nat Commun. 8(1); 522; Henry, C.E., et. al. (2016). Acta Biomater. 43:61-70).
Biochem/physiol Actions
Klon AGP4 specyficznie wykrywa białka sprzężone z metoksy- i aminoglikolami polietylenowymi (PEG) o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,04% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA with amino- and methoxy PEG molecules (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG).
ELISA Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected amino- and methoxy-PEG molecules (10K amino-PEG, 3K-amino PEG, and 2K-methoxy PEG).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1963MABS1274SAB5600194
description
-
description
-
description
clone 1B4, from rat
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM105, purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, all
species reactivity
mouse, all
species reactivity
mouse
species reactivity
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal, AGP4
clone
monoclonal, AGP3
clone
1B4, monoclonal
clone
RM105, monoclonal, recombinant monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL, ELISA: 0.02-0.5 μg/mL, immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
concentration
-
concentration
1 mg/mL
purified by
ion-exchange chromatography
purified by
ion-exchange chromatography
purified by
-
purified by
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)