Przejdź do
MABX2012
Przeciwciało anty-HCG (alfa), (10 mg) KC
from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
General description
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HcG) to 237-aminokwasowa glikoproteina uwalniana przez łożysko po implantacji zarodka. HcG jest powszechnie stosowana w diagnostyce do wykrywania ciąży i w zależności od czułości testu, podwyższony poziom HcG można wykryć w moczu lub surowicy już od 3 tygodnia.
Immunogen
Podjednostka alfaα HCG
Application
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2012-1KC i MABX2011-1KC lub MABX2013-1KC
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Preparation Note
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABX2013MABX2022MABX2032
description
from mouse
description
from mouse
description
from mouse
description
from mouse
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
technique(s)
immunodiffusion: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunodiffusion: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)