Przejdź do
MACP09600
Nośnik dziurkacza MultiScreen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32039006
1560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
plate size
384 wells , 96 wells
application(s)
sample preparation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAMP09608MADP19650MAPK8960B
description
-
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
These disposable punch tips are used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
plate size
96 wells , 384 wells
plate size
-
plate size
-
plate size
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)