Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41103403
Feature:
portable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
portable
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 VF®
General description
Przenośna walizka jest dodatkowym akcesorium dla MAS-100 VF®, używanym do bezpiecznego transportu sprzętu. Walizka transportowa zapewnia miejsce dla jednego próbnika powietrza MAS-100 VF®, w tym perforowanej pokrywy i osłony przeciwpyłowej, pamięci USB, klucza imbusowego, ładowarki baterii i arkuszy dokumentacji, takich jak tabela Fellera i certyfikaty kalibracji.
Application
Przenośna walizka służy do bezpiecznego przenoszenia próbnika MAS-100 VF®, który znajduje zastosowanie w pobieraniu próbek powietrza w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description For use with MAS-100 VF® | description for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers |
| feature portable | feature - |
| compatibility for use with MAS-100 VF® | compatibility for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers |
| application(s) air monitoring | application(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?