Przejdź do
MFGL06GH3
Millipak® Final Fill 60 Durapore®
Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb
Synonim(y):
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Millipak® Final Fill 60 Durapore®, Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 60
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
300.0 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia