Przejdź do
MP0DADAPT
Disposable Adapter Kit 3 through adapters, 3 blind adapters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
shipped in
ambient
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DADPTFMTUBEKITL1Z203181
description
-
description
-
description
-
description
joint: ST/NS 29/32
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)