Przejdź do
MP0DADPTF
Disposable Adapter Kit 6 through adapters, required if using MP0DDIVERTR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
457,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
shipped in
ambient
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DADAPTMTUBEKITL1WM60SCP02
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)