Przejdź do
MP0DDSPMAN1
Millistak+® Pod Disposable Manifold
(hydrophilic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Millistak+®
feature
(hydrophilic)
packaging
pack of 1 × 2 racks
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DDSPMAN3MP0DDSPMAN2MP0DSYS3N
description
(hydrophilic)
description
hydrophilic
description
hydrophilic
description
-
feature
(hydrophilic)
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
input
liquid
input
liquid
input
sample type liquid
input
-
packaging
pack of 1 × 2 racks
packaging
pkg of 3 racks
packaging
-
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
EQ1
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)