Przejdź do
MP0DPIL0TX
Pilot Holder Expansion Kit
For Pod configurations up to 5.5 m2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
6310,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
6310,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
For Pod configurations up to 5.5 m2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DPIL0TMP0DSYS2AMP0DSYS1B
description
For Pod configurations up to 5.5 m2
description
-
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)