Przejdź do
MX0095
Zielony szczawian malachitu
90% (TiCl3, titration), Amax, 616-620 nm 0.51
Synonim(y):
Malachite Green Oxalate, Basic Green 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2[NH(CH3)2C6H4C(C6H5)=C6H4=N(CH3)2]+3HOOCCOOH
Numer CAS:
Colour Index Number:
42000
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
241-922-5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90% (TiCl3, titration)
form
crystals
color
green
mp
~159 °C
Amax
0.51 at 616-620 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H25N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17H,1-4H3/q+1
InChI key
VFCNQNZNPKRXIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Do barwienia polisacharydów i przetrwalników bakterii
Zielony szczawian malachitu
MX0095-3 Butelka szklana 25g
Application
Do barwienia polisacharydów i przetrwalników bakterii
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Analysis Note
Absorbancja przy maksimum0.51AU minMaksymalna długość fali absorbancji616-620nmStosunek absorbancji; (P-15/P+15)1.00-1.15Test (miareczkowanie TiCl3)90% minKolorZielonyPostaćKryształy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Regarding MX0095-3 on the SDS it use to carry the Molecular weight and now it does not. I have 2 questions: 1. why does the SDS not have this molecular weight listed anymore and 2. when was this material discontinued?
    1 answer
    1. This product has been deleted for over 1 year. Other Malachite Green oxalate salt products remain available. The molecular weight for this product is not published on the product page or other documents. However, it is reported under the CAS number at PubChem. See the links below for additional information:
      PubChem CAS 18015-76-4
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14513293
      Other Malachite Green product options
      https://www.sigmaaldrich.com/search/malachite-green-oxalate-salt?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=malachite%20green%20oxalate%20salt&type=product