Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 kg | Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 12 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
12 840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027Szczegóły
assay
≥98%
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Assay: ≥98%
Fumaric acid: ≤2%
Infrared spectrum: Conforms to standard
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
<li><strong>Hydrophilization and Functionalization of Fullerene C(60) with Maleic Acid Copolymers by Forming a Non-Covalent Complex.</strong>: This study investigates the interaction between fullerene C(60) and maleic acid copolymers, focusing on enhancing the solubility and functionality of fullerene for potential biochemical applications (Samoilova et al., 2024).</li>
<li><strong>Nanodisc Technology: Direction toward Physicochemical Characterization of Chemosensory Membrane Proteins in Food Flavor Research.</strong>: This review discusses the role of nanodisc technology in food science, where maleic acid copolymers are utilized to stabilize membrane proteins for analytical studies (Karanth et al., 2024).</li>
</ul>
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥98% | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form crystalline powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-16-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?