Przejdź do
MX0335
Octan rtęci
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Mercuric Acetate, Acetic Acid,Mercuric Salt,Mercury(II) Acetate, Acetic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Hg
Numer CAS:
EC Index Number:
216-491-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
400 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
solubility
400 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Zawiera rtęć. Nie wyrzucać do śmieci. Utylizować jako odpad niebezpieczny.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0% min
Chlorek (Cl): 0,005% max
Żelazo (Fe): 0,001% max
Rtęć (I) (jako Hg): 0.3% max
Azotan (NO3): 0.005% max
Inne metale ciężkie: 0.002% max
Pozostałość po redukcji: 0.02% max
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie octowym: %
Siarczan (SO4): 0.005% max
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1600-27-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)