Przejdź do
MX0515
2-Methoxyethanol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Ethylene Glycol Monomethyl Ether, Methyl Cellosolve, Cellosolve, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
EC Index Number:
203-713-7
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
39020601
Assay:
≥99.3% (corrected for water content, GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
124-125 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.17 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.3% (corrected for water content, GC)
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water (H2O)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point 37 °C
density
0.964 g/cm3 at 20 °C, 0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Analysis Note
Assay (GC, corrected for water content)99.3% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Immune system, thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)