Przejdź do
MX0760
2-metylobutan
Practical
Synonim(y):
2-Methylbutane, Isopentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-142-8
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95% (GC)
Bp:
28 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
800 hPa ( 20 °C)
Produkt MX0760 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
800 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
color
APHA: ≤30
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
transition temp
flash point -57 °C
solubility
0.048 g/L
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
2-metylobutan może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • Izoprenu poprzez dwuetapowy proces odwodornienia z użyciem katalizatora chromowo-aluminiowego.
  • Alkiloaromatycznych związków poprzez katalizowaną srebrem selektywną reakcję benzylowania C(sp3)-H w obecności N-trifosylohydrazonów jako prekursora karbenu.
Może być również stosowany jako słabo polarny rozpuszczalnik do badania efektu wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia ładunku (ICT) i zachowania solwatochromowego pochodnych 1,3,4-oksadiazolu podstawionych pirenem.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 95% min
Kolor (APHA): 30 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.