Przejdź do
MX1123
1-Metyloimidazol
Synonim(y):
N-metyloimidazol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3-NCH=NCH=CH-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
210-484-7
MDL number:
Form:
liquid
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 92 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[n]1(cncc1)C
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Metyloimidazol może być stosowany jako organokatalizator do syntezy:
  • 4-amino-3,5-dicyjano-6-aryloftalanów poprzez jednopotencjałową, trójskładnikową reakcję arylidenomalononitryli, dialkiloacetylenodikarboksylanów i malononitrylu.
  • Aromatyczne i alifatyczne karbaminiany z kwasów hydroksamowych poprzez przegrupowanie Lossena.
  • Tetrahydrobenzo[b]piany poprzez trójskładnikową reakcję cyklokondensacji między aldehydami aromatycznymi, malononitrylem i dimedonem.
Może być również stosowany jako
  • Współkatalizator w katalizowanym miedzią, bardziej ekologicznym utlenianiu alkoholi do związków karbonylowych w warunkach tlenowych.
  • Rozpuszczalnik/środek kompleksujący w przygotowywaniu półprzewodzących cząstek CuInS2 typu n.
  • Ko-addytyw w syntezie wrażliwych na kwasy epoksydów poprzez katalizowaną metylotrioksorhenium epoksydację alkenów za pomocą H2O2.
Analysis Note
Test (GC)99,0% minGęstość w 20°C1,03-1,04 g/mlPostaćPrzezroczysty, płynnyWoda (H2O)150ppm max
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-47-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)