Przejdź do
MX1392
NMP
Biosynthesis OmniSolv®
Synonim(y):
1-Methyl-2-Pyrrolidone,, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, FM approval
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.7% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-metylo-2-pirolidon, Biosynthesis OmniSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
impurities
≤1.0 μeq/g Titrable base, ≤200 ppm Water (H2O), ≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
color
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 280 nm Amax: ≤0.50, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 325 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.03, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynteza OmniSolv®
MX1392P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Aminy (jako dimetyloamina)5ppm maxTest (GC)99,7% minKolor (APHA)10 maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąPozostałość po zapaleniu10ppm maxMiareczkowalna baza1.0µeq/g maxAbsorpcja UV przy 270 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 325 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.03AU maxAbsorpcja UV przy 400 nm0.005AU maxOdcięcie UV270nm maxWoda (H2O)200ppm max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylo-2-pirolidon
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)