Przejdź do
MX1395
NMP
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
1-Methyl-2-Pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, Methyl Pyrrolidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-metylo-2-pirolidon, Meets ACS Specifications GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Free amine (as methylamine), ≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Chloride (Cl)
color
APHA: ≤50
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 99,0% min
Chlorek (Cl): 1ppm max
Kolor (APHA): 50 max
Postać: Klarowna ciecz
Wolna amina (jako metyloamina): 0,01% max
Woda (H2O): 0,05% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylo-2-pirolidon
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)