Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
EC Index Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤263 nm
UV absorption
λ: 263 nm Amax: ≤1.00, λ: 270 nm Amax: ≤0.40, λ: 275 nm Amax: ≤0.25, λ: 280 nm Amax: ≤0.20, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 350-400 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is an organosulfur compound which is a dipolar aprotic solvent. It remains liquid across a broad temperature range, acts as a strong electron donor, and possesses high polarity. These characteristics make it an excellent and selective solvent for a variety of organic and even polymeric compounds. DMSO is a widely used solvent in organic synthesis and analytical applications since it is fully miscible with water and various organic solvents, enabling it to dissolve both polar and nonpolar substances.
Application
DMSO is used
- As a solvent in the synthesis of 3,5-Diiodo-8-aryl-BODIPYs by Double Aromatic Finkelstein Reaction.
- As a green solvent in the preparation of novel anticorrosive epoxy coatings.
- As solvent in H1 nuclear magnetic spectroscopy technique.
MX1456P-6 i MX1456P-1 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
OmniSolv®
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L Polycoated glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
is packaged in 4L polycoated glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,9% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu5 ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 263 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 270 nm0.40AU maxAbsorpcja UV przy 275 nm0.25AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.20AU maxAbsorpcja UV przy 335 nm0.02AU maxAbsorpcja UV przy 350 - 400 nm0.01AU maxOdcięcie UV263nm maxWoda (H2O)0.05% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfotlenek dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?