Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
beads
bead size
8-12 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Sito molekularne typu 3A to syntetyczny krystaliczny glinokrzemian (struktura krystaliczna formy potasowej lub zeolit typu A) o efektywnej średnicy porów 3 Å. Jest stosowany jako skuteczny adsorbent. Adsorbuje cząsteczki o średnicy kinetycznej mniejszej niż 3 Å i wyklucza cząsteczki o średnicy kinetycznej większej niż 3 Å.
Application
Można stosować sito molekularne typu 3A:
- Jako selektywny adsorbent do adsorpcji wody i amoniaku.
- W suszeniu cieczy polarnych, takich jak metanol i etanol.
- W komercyjnym odwadnianiu nienasyconych strumieni węglowodorów, w tym gazu krakingowego, propylenu, butenu i gazu ziemnego.
Analysis Note
Kolor: brązowy
Postać: Kulki
Identyfikacja (potas): Aby przejść test
Rozmiar oczek (8-12): 80% min
Postać: Kulki
Identyfikacja (potas): Aby przejść test
Rozmiar oczek (8-12): 80% min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sito molekularne, typ 3A
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?