Przejdź do
MXRA0200B4
Power MIX 200 Mixer Assembly, Bronze, PureFlex™, 4 pack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
20 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
20 910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PureFlex™ bag
Quality Segment
packaging
pack of -4 bags
capacity
-200000 mL total capacity
storage temp.
10-30°C
Legal Information
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRA0200BPL4MXRL0200B4MXRA0100B4
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
capacity
-200000 mL total capacity
capacity
-
capacity
-200000 mL
capacity
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
material
PureFlex™ bag
material
-
material
PureFlex™ bag
material
-
packaging
pack of -4 bags
packaging
-
packaging
pack of
packaging
-
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia