Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1 277 570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1 277 570,00 zł
AC/DC input
100 V / 230 V, 50-60 Hz
agency
EP 2.6.1, USP 71
71
product line
Milliflex®
packaging
pkg of 1 kit
parameter
10 kg operating weight (22 lb) (Autospray Station), 5 kg operating weight (11 lb) (Detection Tower)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
H × W × D
31 cm (12 in.) × 21 cm (8 in.) × 40 cm (16 in.), Auto Spray Station, 35 cm (14 in.) × 30 cm (12 in.) × 13 cm (5 in.), Detection Tower
application(s)
bioburden testing
sterility testing, pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis®
General description
Metoda wykrywania oparta jest na wysoce czułej technologii bioluminescencji ATP. Metoda ATP jest zgodna z przepisami, wysoce niezawodna i spójna ze wskaźnikami wykrywalności odpowiadającymi standardom obecnych metod testowania.
Konwencjonalny sposób oceny wizualnej został zastąpiony przez Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) w systemie Milliflex® Rapid. Najnowocześniejsza analiza obrazu i zoptymalizowane odczynniki wymagają skrócenia czasu inkubacji w celu wykrycia żywotnych drobnoustrojów.
Oprogramowanie do analizy obrazu intensyfikuje (~1000 razy) bioluminescencję z każdej mikrokolonii drobnoustrojów i rejestruje sygnały świetlne emitowane przez drobnoustroje. Oprogramowanie wylicza kolonie i wyświetla wyniki jako CFU (jednostka tworząca kolonię).
Application
Features and Benefits
- Spójne, szybkie i powtarzalne wyniki.
- Korelacja liczby CFU z wynikami uzyskiwanymi tradycyjnymi metodami.
- Oprogramowanie zapewniające integralność danych zgodne z 21 CFR część 11.
- Łatwa obsługa i walidacja.
Other Notes
- Detection Tower -MXRDP2DT00)
- Auto Spray station - MXRP2SPRKT
- 2 x Power Supplies required (not included, sold separately, region specific under MXRPWRSP--)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description for use with Milliflex Oasis®, suitable for bioburden testing, sterility testing | description Milliflex Oasis pumppower supply for WEU, for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station | description Milliflex Oasis pumppower supply for South Africa, for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| AC/DC input 100 V / 230 V, 50-60 Hz | AC/DC input - | AC/DC input - |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable | technique(s) - | technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable |
| compatibility for use with Milliflex Oasis® | compatibility for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station | compatibility for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station |
| parameter 5 kg operating weight (11 lb) (Detection Tower), 10 kg operating weight (22 lb) (Autospray Station) | parameter - | parameter - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?