Przejdź do
MXRJ2000HTLA
Mobius® 2000 L Nośnik Power MIX z wciągnikiem, czujnikiem temperatury, czujnikami wagowymi, ASME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel)
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRJ2000TLAMXRJ2000HTLMXRJ2000TL
description
-
description
-
description
-
description
-
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
material
304L stainless steel stand, 304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel)
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel tank(s), 304L stainless steel stand, stainless steel latch(es) (18-8)
material
-
material
-
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
H
81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist
H
3384 mm , 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 867 mm
H
-
H
-
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
-
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
1619.3 cm , 63.75 in.
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)