Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 438 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438 640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temperature (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) |
| weight 953 kg | weight 953 kg | weight 953 kg | weight 953 kg |
| H 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist |
| width 1619.3 cm , 63.75 in. | width 1619.3 cm , 63.75 in. | width - | width 1619.3 cm , 63.75 in. |
| Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?