Przejdź do
MXRMTR2K
Motor, Mobius® Power MIX 1000/2000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
49 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
49 810,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
product line
Mobius®
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
cable L
12 ft (3.65 m)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
power consumption
0.55 kW
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CSA, CE, UL
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRCTRLB2KMXRCTRLB2K2MIX0200L107
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® MIX100, for use with MOBIUS® MIX200
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A
AC/DC input
230 V, 230 V, 50 Hz, 10 A
AC/DC input
-
cable L
12 ft (3.65 m)
cable L
-
cable L
-
cable L
300 cm (118.1 in.)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
power consumption
0.55 kW
power consumption
-
power consumption
-
power consumption
300 W (max.)
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)