Przejdź do
MXRCTRLB2K
Control Box, Power MIX 1000/2000, 120V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
38 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
38 450,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
21 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRCTRLB2K2MXRMTR2KMXRPCNA1K2K
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box), 120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box)
AC/DC input
125 V, 20 A
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
-
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
weight
21 lb (9.5 kg)
weight
22 lb (9.5 kg)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
weight
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)