Przejdź do
MXRPCNA1K2K
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
2460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
125 V, 20 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRPCNA125MXRPCUKMXRPCEU
description
-
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
125 V, 20 A
AC/DC input
125 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)