Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103801
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with Mobius® Power Mix - all sizes |
| AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input - |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?