Przejdź do
MXRPCSZ
Przewód zasilający, Power MIX, Szwajcaria, 250V, 10A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
2040,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRPCEUMXRPCCEIMXRPCIS
description
-
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with Mobius® Power Mix - all sizes
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)