Przejdź do
OP01
Anty-V-H-Ras (Ab-1) szczurze mAb (Y13-259)
liquid, clone Y13-259, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
Y13-259, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
—
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Y13-259, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting (2.5 µg/mL, colormetric or chemiluminescence)
Immunofluorescence (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (use 1 µg antibody per sample)
Paraffin Sections (5 µg/mL, saponin or pepsin pre-treatment required)
Neutralization Studies )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację szczurów Sprague Dawlay określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami szpiczaka szczura Y3Ag1.2.3. Rozpoznaje białko Ras o masie ~21 kDa (patrz komentarze).
Rozpoznaje zarówno fosforylowane, jak i niefosforylowane formy v-H-Ras i v-K-Ras w komórkach SW480 i Y1 oraz normalnej tkance skórnej. Rozpoznaje również ludzkie produkty translacji H, K i N-Ras.
To szczurze mAb anty-V-H-Ras (Ab-1) (Y13-259) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblotingu, IF, IP, skrawkach parafinowych, badaniach neutralizacji w celu wykrycia v-H-Ras (Ab-1).
Immunogen
Epitop: w obrębie aminokwasów 62-76
rekombinowany p21 Ras
Application
Zamrożone skrawki (5 µg/ml)
Immunoblotting (2,5 µg/ml, kolormetria lub chemiluminescencja)
Immunofluorescencja (2,5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (użyć nr kat. OP01A lub 1 µg przeciwciała na próbkę)
Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagana obróbka wstępna saponiną lub pepsyną)
Badania neutralizacji (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki SW480 lub Y1 lub normalna tkanka skóry
Other Notes
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci.USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Szeroko reaguje z fosforylowanymi i niefosforylowanymi formami v-H-Ras i v-K-Ras (patrz odniesienia do aplikacji) i rozpoznaje produkty translacji p21 ludzkich genów H-, K- i N-ras (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z rapem. Neutralizuje aktywność biologiczną i biochemiczną H-, K- i N-ras p21 kręgowców poprzez wiązanie się z resztami Glu-63, Ser-65, Ala-66, Met-67, Gln-70 i Arg-73 (patrz odniesienia do aplikacji). Zaleca się stosowanie 15 µl koniugatu agarozowego v-H-ras (Ab-1) (nr kat. OP01A) jako immunokoncentratora przed analizą immunoblot p21ras z innym przeciwciałem. Do immunoprecypitacji z niesprzężonym przeciwciałem należy użyć białka A z króliczym przeciwciałem IgG przeciwko szczurom lub białka G PLUS z kozim przeciwciałem IgG przeciwko szczurom. Samo białko A nie spowoduje immunoprecypitacji szczurzych IgG. Można wykryć dublet odpowiadający białku ras z grupą farnezylową i bez niej. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP07OP17OP17L
description
liquid, clone Y13-259, Calbiochem®
description
liquid, clone 327, Calbiochem®
description
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
description
lyophilized, clone 2G9C3, Calbiochem®
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
Y13-259, monoclonal
clone
327, monoclonal
clone
2G9C3, monoclonal
clone
2G9C3, monoclonal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)