Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2870,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
Y13-259, monoclonal
form
suspension (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoprecipitation (15 µL beads or 1 µg antibody per sample)
Other Applications )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Other Applications (see comments)
Packaging
Physical form
Analysis Note
SW 480 or Y1 cells or normal skin tissue
Other Notes
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem® | description - | description liquid, clone Y13-259, Calbiochem® | description liquid, clone F235-1.7.1, Calbiochem® |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity (human, mouse, rat) | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| clone Y13-259, monoclonal | clone - | clone Y13-259, monoclonal | clone F235-1.7.1, monoclonal |
| form suspension (Liquid) | form liquid | form liquid | form liquid |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?