Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7830,00 zł
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
product line
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
General description
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2 |
| matrix Ultracel® | matrix Ultracel® | matrix Ultracel® | matrix Ultracel® |
| pore size 3 kDa NMWCO | pore size 3 kDa NMWCO | pore size 1 kDa NMWCO | pore size 1 kDa NMWCO |
| material polyurethane adhesive, polypropylene screen, regenerated cellulose | material regenerated cellulose , polyurethane adhesive, polypropylene screen | material polypropylene screen, regenerated cellulose , polyurethane adhesive | material regenerated cellulose , polyurethane adhesive, polypropylene screen |
| parameter 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable |
| filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.1 m2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 3 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?