Nazwa produktu
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.1 µm, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
product line
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pH
2-11
General description
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.1 µm
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?