Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2230,00 zł |
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Metaloproteinazy macierzy (MMP) to rodzina enzymów odpowiedzialnych za degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak kolagen, laminina i proteoglikany. Oprócz homologii sekwencji, wszystkie MMP mają następujące cechy: mechanizm katalityczny zależy od jonu cynku w centrum aktywnym, rozszczepiają jeden lub więcej składników macierzy zewnątrzkomórkowej, są wydzielane jako zymogeny, które są aktywowane przez usunięcie segmentu o masie około 10 kDa z końca N i są hamowane przez tkankowy inhibitor metaloproteinaz (TIMP). Enzymy te są zaangażowane w normalne procesy fizjologiczne, takie jak embriogeneza i przebudowa tkanek, i mogą odgrywać ważną rolę w angiogenezie, zapaleniu stawów, zapaleniu przyzębia i przerzutach. Metaloproteinaza macierzy-3 (MMP-3) znana również jako stromelizyna-1 i transyna (EC 3.4.24.17) rozszczepia szereg substratów, w tym proteoglikan chrząstki, kolageny typu II, III, IV, V i IX, fibronektynę, lamininę i może aktywować MMP 1. MMP-3 jest wydzielana jako proenzymy ~57 i ~59 kDa i może być aktywowana in vitro przez organomercuriale (np, octan 4 aminofenylomocznika, APMA) oraz in vivo przez proteazy poprzez formy pośrednie do aktywnego enzymu MMP 3 o masie 45 kDa. Może również wystąpić dalsza autoliza do formy ~28 kDa. Uważa się, że MMP-3 odgrywa ważną rolę w patofizjologicznych procesach degradacji związanych z takimi schorzeniami jak reumatoidalne zapalenie stawów i inwazja komórek nowotworowych.
Application
Test rozszczepienia substratu (patrz komentarze)
Zymografia (patrz komentarze)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay - |
| form lyophilized | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?