Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Neutralization (see biological activity))
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowane ludzkie białko Bcl-2 bez 17-aminokwasowej mitochondrialnej sekwencji celującej na C-końcu, połączone z sekwencją His-Tag i wyrażane w E. coli. Skrócone białko zachowuje zdolność do neutralizowania proapoptotycznych członków rodziny Bcl-2.
Application
Neutralizacja (patrz aktywność biologiczna)
Biochem/physiol Actions
EC₅₀ = 100-300 nM w oparciu o jego zdolność do hamowania uwalniania cytochromu c z izolowanych mitochondriów wątroby myszy za pośrednictwem ludzkiej Bid rozszczepionej przez kaspazę 8 w dawce 54 nM.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM KCl, 10 mM HEPES, 20% glicerolu, pH 8.0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?