Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2320,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) , plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
thickness
170 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.5 bar, air with water at 23 °C
General description
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.3 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic | description pore size 0.8 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic | description pore size 3.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic | description pore size 0.1 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic |
| pore size 77 % porosity, 0.3 μm pore size | pore size 82 % porosity, 0.8 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size, 83 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity |
| matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) , white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) , white filter, plain filter | material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) |
| bubble point ≥2.5 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥1.10 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥0.7 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥14.1 bar, air with water at 23 °C |
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 30 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore Membrane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?