Przejdź do
PUMPKIT01
Pump Connection Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
General description
This water purification accessory is used to connect a pump to the high-flow outlet fitting of 30, 60 and 100 L polyethylene (PE) storage tanks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PUMP05601PUMP05001SPKQSXX0003
description
-
description
AC/DC input 120 V
description
AC/DC input 230 V
description
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)