Przejdź do
PUMP05601
Recirculation Pump
AC/DC input 120 V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104200
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
120 V, 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with tanks
General description
Recirculation Pump is a water purification system accessory. The pump recirculates stored water to maintain pure water quality.
For use with 30, 60, and 100 L polyethylene (PE) reservoirs to protect stored water quality.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PUMP05001Z612200PUMPKIT01
description
AC/DC input 120 V
description
AC/DC input 230 V
description
FC600S, AC/DC input 240 V AC, temperature -10-80 °C
description
-
AC/DC input
120 V, 60 Hz
AC/DC input
230 V, 50-60 Hz
AC/DC input
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
AC/DC input
-
compatibility
for use with tanks
compatibility
for use with tanks
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Recirculation Pump
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)