Przejdź do
PWRCABLECN
Kabel zasilający Chiny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
70,30 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
70,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
12 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PWRCABLEITPWRCABLECHPWRCABLEDK
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
weight
8 oz
weight
8 oz
weight
8 oz
weight
8 oz
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)