Przejdź do
PWRCABLEIT
Power Cable Italy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
202,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
202,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
12 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PWRCABLECNPWRCABLECHPWRCABLEDK
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
H
1 in. , 25 mm
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)