Przejdź do
PX0396D
Kwas nadchlorowy 60%
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Perchloric acid, Perchloric Acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
60.0-62.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
form
liquid
concentration
60.0-62.0% HClO4
impurities
≤0.001% Chloride (Cl), ≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1 ppm Iron (Fe), ≤5 ppm Silicate and phosphate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
General description
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie: 60,0-62,0%
Chlorek (Cl): 0,001% max
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Płynna
Metale ciężkie (jako Pb): 1ppm max
Żelazo (Fe): 1ppm max
Związki azotu (jako N): 0.001% max
Pozostałość po zapaleniu: 0,003% maks.
Krzemian i fosforan (jako SiO2): 5ppm max
Siarczan (SO4): 0,001% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy 60%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)