Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Pellicon® XL Cassette Media: Durapore® 0.65 µm, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
PVDF membrane, polypropylene , polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pH
1-11(cleaning), 1.5-9(continuous)
shipped in
ambient
General description
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm² |
| pore size 0.65 μm pore size, 0.65 μm nominal pore size | pore size 0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size | pore size 0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size, 0.45 μm nominal pore size |
| filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 |
| technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable, protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| material polypropylene , PVDF membrane, polypropylene screen | material polypropylene screen, PVDF membrane | material PVDF membrane, polypropylene screen | material polypropylene , PVDF membrane, polypropylene screen |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® XL Cassette Media: Durapore® 0.65 µm
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?