Przejdź do
RDYSTPC01
Autoclavable 3-Way Stopcock
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
Synonim(y):
3 way valve, valve connector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102008
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 pieces
application(s)
food and beverages
General description
The autoclavable stopcock can optionally be connected between ReadyStream® System, GL45 lab bottle and dilutor to control the media flow direction
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CAD6019BR88610RDYFCON01
1-way stopcock female Luer lock to male Luer
CAD6019
1-way stopcock
description
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
description
female Luer lock to male Luer
description
for tube I.D. 3 mm
description
Adapter for ReadyStream® Bag – Tube connection
material
PTFE
material
-
material
PTFE
material
PEEK
packaging
pkg of 1 pieces
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 connector
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
autoclavable compatible
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)