Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
13102028
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polysulfone (PSU)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 pair Of connectors
application(s)
food and beverages
General description
Autoklawowalne złącza rurek ReadyStream® umożliwiają szybkie podłączanie i odłączanie dwóch rurek podłączonych do rozcieńczalnika i standardowej butelki laboratoryjnej GL45 służącej jako zbiornik na media. W ten sposób butelka może być napełniana przez system ReadyStream® w innym miejscu niż rozcieńczalnik, co zapewnia większą elastyczność. Następnie, po szybkim odłączeniu systemu ReadyStream® i przetransportowaniu napełnionej butelki w laboratorium do miejsca dozowania, butelkę można szybko podłączyć do rozcieńczalnika. Co więcej, ta konfiguracja umożliwia napełnianie drugiej butelki laboratoryjnej GL45, podczas gdy pierwsza butelka jest podłączona do rozcieńczalnika, w celu zrównoleglenia działań i poprawy wydajności przepływu pracy.
W celu zapewnienia czystych operacji, w tej referencji znajduje się również nasadka, dzięki czemu złącze można w razie potrzeby uszczelnić.
W celu zapewnienia czystych operacji, w tej referencji znajduje się również nasadka, dzięki czemu złącze można w razie potrzeby uszczelnić.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Para żeńskich i męskich szybkozłączy rurowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?